Få mere at vide
Quickfit™ PTFE Fugeclips med koniske samlinger
Artikelnummer. 12049062
Størrelse:
10/19
12/21
19/26
24/29
34/35
40/38
45/40
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 12049062
Brand: Quickfit GC19
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget modstandsdygtig over for kemiske angreb
  • Bruges til at opbevare glasvarer med Quickfit™ koniske led
  • Fremstillet af PTFE med indkapslet stålfjeder for at give et fast greb
  • Clips er nummereret med ledstørrelse for nem identifikation
  • Kan bruges ved temperaturer op til 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fælles klip
Materiale PTFE
Inkluderer Indkapslet stålfjeder
Til brug med (udstyr) Koniske samlinger
Størrelse 19/26
Temperaturbestandig (metrisk). 250 °C