Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE-ledadapter
Artikelnummer. p-6970012 Shop alle Fisherbrand produkter
Standard konusled nr.:
19/10
19/26
29/42
35/45
Keglestørrelse:
14/23
24/29
29/32
45/50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10782793
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skaber højvakuum med tætningsringe, hvilket eliminerer behovet for fedt. Cowie Technology™ PTFE Joint Adapter kan autoklaveres og genbruges.
  • Fremstillet af PTFE med en kraftig skulder for nem håndtering
  • Generelt robust konstruktion til gentagen brug
  • Stive ærmer og adaptere er inerte, kan bruges til 280 °C (ca.)
  • Tåler højvakuum
  • Tværgående trapezformede tætningsringe på kontaktfladerne skaber højt vakuum
Tekniske data
Keglestørrelse 29/32
Produkttype PTFE-ledadaptere
Mængde 1 hver
Standard konusled nr. 19/26