Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE-ledadapter
Shop alle Fisherbrand produkter
Standard konusled nr.:
19/10
19/26
29/42
35/45
Keglestørrelse:
14/23
24/29
29/32
45/50
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af PTFE med en kraftig skulder for nem håndtering
- Generelt robust konstruktion til gentagen brug
- Stive ærmer og adaptere er inerte, kan bruges til 280 °C (ca.)
- Tåler højvakuum
- Tværgående trapezformede tætningsringe på kontaktfladerne skaber højt vakuum
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | 45/50 |
| Produkttype | PTFE-ledadaptere |
| Mængde | 1 hver |
| Standard konusled nr. | 35/45 |