Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE-beholdere
Artikelnummer. 10724143 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
360 mL
480 mL
1000 mL
2200 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10724143 360 mL Hver
10313502 15 mL Hver
10323502 30 mL Hver
10140342 60 mL Hver
10291952 120 mL -
10199901 240 mL Hver
10393882 480 mL Hver
10363602 1000 mL Hver
10660473 2200 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10724143
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Isostatisk støbt af ren PTFE. Fisherbrand™ PTFE-beholdere indeholder tykvægskonstruktion.
  • Glat indvendig finish
  • Indeholder crew cap
  • Stabelbar
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 360 mL
Farve Hvid
Diameter (metrisk) ydre hals 76mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 73mm
Til brug med (applikation) Opbevaring og transport af farlige kemikalier
Inkluderer Lukning
Højde (metrisk) med lukning 98mm
Materiale PTFE
Maks. Temperatur (metrisk) 280 °C
Temperaturområde (metrisk) -200 til+ 280 °C
Tykkelse (metrisk) 13 mm
Gennemsigtighed Nej
Vægt (metrisk) 290 g
Gradueringer Nej
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Højde (metrisk) 97 mm
Lukkestørrelse 90 mm
Diameter (metrisk) 90 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 12 oz.
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Produkttype Lagerbeholder