Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 51mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 47mm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og transport af farlige kemikalier |
| Inkluderer | Lukning |
| Højde (metrisk) med lukning | 49mm |
| Materiale | PTFE |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 280 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 til+ 280 °C |
| Vis mere |