Få mere at vide
HUBER PTFE slanger
Artikelnummer. p-8011886
Diameter (metrisk) Udvendig:
37 mm
44 mm
56 mm
Samlet længde (metrisk):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10384565
Brand: HUBER 9612
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PTFE slange med flettet metalforstærkning
  • PTFE slange med flettet metalforstærkning
  • Min. temp.: -60 °C
  • Maks. temp.: 260 °C
  • Isolering: Speciel isolering med ekstra glat siliciumslange, ender dækket med silikonehætter
  • Tekniske data
    Materiale PTFE
    Diameter (metrisk) Udvendig 44 mm
    Samlet længde (metrisk) 100 cm
    Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
    Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C