Få mere at vide
HUBER PTFE slanger
Diameter (metrisk) Udvendig:
37 mm
44 mm
56 mm
Samlet længde (metrisk):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 56 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 300 cm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 260 °C |