Få mere at vide
DWK Life Sciences PTFE-slangetilslutning, med silikonetætning (VMQ), komplet med skruelåg PBT, lige
Artikelnummer. p-7189138 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
GL 14
GL 18
GL 25
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10376272
Brand: DWK Life Sciences 286230005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For sikker tilslutning af slanger.
Slanger kan tilsluttes sikkert til laboratorieapparater ved hjælp af plastikdyser skruet på et glasgevind ved hjælp af en skruelåg med boring. Plastdyser lavet af PTFE til brug med højere krav til termisk og kemisk modstandsdygtighed.
  • Slangeoliven muliggør tilslutning af slanger til laboratorieapparater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10/Pk.
Type Lige
Ledstørrelse 9.0 mm
Standard konusled nr GL 14