Få mere at vide
DWK Life Sciences PTFE-slangetilslutning, med silikonetætning (VMQ), komplet med skruelåg PBT, lige
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
GL 14
GL 18
GL 25
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Slanger kan tilsluttes sikkert til laboratorieapparater ved hjælp af plastikdyser skruet på et glasgevind ved hjælp af en skruelåg med boring. Plastdyser lavet af PTFE til brug med højere krav til termisk og kemisk modstandsdygtighed.
- Slangeoliven muliggør tilslutning af slanger til laboratorieapparater
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Type | Lige |
| Ledstørrelse | 13 mm |
| Standard konusled nr | GL 25 |