Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE højtydende akselføring, ''B''-længde europæisk kegle
Artikelnummer. p-8007756 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard konusled:
19/26B kegle
24/29B kegle
29/32B kegle
34/35B kegle
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 24/29
Keglestørrelse: 45/40
Keglestørrelse: 45/50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11863302
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med røreskafter af glas og metal. Den højtydende omrørerguide er 'B'-længde kegle til Europa og inkluderer en PTFE/PEEK-forsegling.
Giver en effektiv guide til glas- og metalskaftomrørere over en række temperaturer uden at udskille partikler fra forseglingen, samtidig med at et vakuum opretholdes. Tætningen er fremstillet af en specielt formuleret PTFE-PEEK-komposit og er permanent trykbelastet.
  • Højt niveau af kemisk resistens
  • Anti-pisk og reduceret vibration
  • Vakuum (∼ 5 mm Hg) og tryk (3 til 5 psi) ydeevne
  • Ingen udfald
  • Selvudløsende ledring
  • Maksimal anbefalede hastigheder: kontinuerlig 500rpm, intermitterende 800rpm
Note: PEEK har et meget højt niveau af kemisk resistens med en vis modtagelighed kun over for stærke mineralsyrer.
Tekniske data
Diameter (metrisk) 42 mm
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Til brug med (udstyr) Skaftomrørere i glas og metal
Til brug med (applikation) Justering af aksel under blanding
Højde (metrisk) 60 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled 19/26B kegle
Type Højtydende skaftguide