Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE højtydende akselføring, ''B''-længde europæisk kegle
Artikelnummer. 11893302 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard konusled:
19/26B kegle
24/29B kegle
29/32B kegle
34/35B kegle
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 24/29
Keglestørrelse: 45/40
Keglestørrelse: 45/50
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) aksel Standard konusled unitSize
11893302 10 mm 29/32B kegle Hver
11863302 8 mm 19/26B kegle Hver
11873302 8 mm 24/29B kegle Hver
11883302 10 mm 24/29B kegle Hver
10009332 16 mm Keglestørrelse: 45/40 Hver
11843302 6 mm Keglestørrelse: 19/26 Hver
11567323 12 mm 29/32B kegle Hver
11577323 16 mm 34/35B kegle Hver
11853302 6 mm Keglestørrelse: 24/29 Hver
11803312 10 mm Keglestørrelse: 45/50 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11893302
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med røreskafter af glas og metal. Den højtydende omrørerguide er 'B'-længde kegle til Europa og inkluderer en PTFE/PEEK-forsegling.
Giver en effektiv guide til glas- og metalskaftomrørere over en række temperaturer uden at udskille partikler fra forseglingen, samtidig med at et vakuum opretholdes. Tætningen er fremstillet af en specielt formuleret PTFE-PEEK-komposit og er permanent trykbelastet.
  • Højt niveau af kemisk resistens
  • Anti-pisk og reduceret vibration
  • Vakuum (∼ 5 mm Hg) og tryk (3 til 5 psi) ydeevne
  • Ingen udfald
  • Selvudløsende ledring
  • Maksimal anbefalede hastigheder: kontinuerlig 500rpm, intermitterende 800rpm
Note: PEEK har et meget højt niveau af kemisk resistens med en vis modtagelighed kun over for stærke mineralsyrer.
Specifications
Diameter (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Til brug med (udstyr) Skaftomrørere i glas og metal
Til brug med (applikation) Justering af aksel under blanding
Højde (metrisk) 60 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled 29/32B kegle
Type Højtydende skaftguide