Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE højtydende akselføring, ''B''-længde europæisk kegle
Artikelnummer. 11577323 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard konusled:
19/26B kegle
24/29B kegle
29/32B kegle
34/35B kegle
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 24/29
Keglestørrelse: 45/40
Keglestørrelse: 45/50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11577323
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med røreskafter af glas og metal. Den højtydende omrørerguide er 'B'-længde kegle til Europa og inkluderer en PTFE/PEEK-forsegling.
Giver en effektiv guide til glas- og metalskaftomrørere over en række temperaturer uden at udskille partikler fra forseglingen, samtidig med at et vakuum opretholdes. Tætningen er fremstillet af en specielt formuleret PTFE-PEEK-komposit og er permanent trykbelastet.
  • Højt niveau af kemisk resistens
  • Anti-pisk og reduceret vibration
  • Vakuum (∼ 5 mm Hg) og tryk (3 til 5 psi) ydeevne
  • Ingen udfald
  • Selvudløsende ledring
  • Maksimal anbefalede hastigheder: kontinuerlig 500rpm, intermitterende 800rpm
Note: PEEK har et meget højt niveau af kemisk resistens med en vis modtagelighed kun over for stærke mineralsyrer.
Tekniske data
Diameter (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) aksel 16 mm
Til brug med (udstyr) Skaftomrørere i glas og metal
Til brug med (applikation) Justering af aksel under blanding
Højde (metrisk) 70 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled 34/35B kegle
Type Højtydende skaftguide