Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE højtydende akselføring, ''B''-længde europæisk kegle
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard konusled:
19/26B kegle
24/29B kegle
29/32B kegle
34/35B kegle
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 24/29
Keglestørrelse: 45/40
Keglestørrelse: 45/50
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Giver en effektiv guide til glas- og metalskaftomrørere over en række temperaturer uden at udskille partikler fra forseglingen, samtidig med at et vakuum opretholdes. Tætningen er fremstillet af en specielt formuleret PTFE-PEEK-komposit og er permanent trykbelastet.
- Højt niveau af kemisk resistens
- Anti-pisk og reduceret vibration
- Vakuum (∼ 5 mm Hg) og tryk (3 til 5 psi) ydeevne
- Ingen udfald
- Selvudløsende ledring
- Maksimal anbefalede hastigheder: kontinuerlig 500rpm, intermitterende 800rpm
Note: PEEK har et meget højt niveau af kemisk resistens med en vis modtagelighed kun over for stærke mineralsyrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 58 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 16 mm |
| Til brug med (udstyr) | Skaftomrørere i glas og metal |
| Til brug med (applikation) | Justering af aksel under blanding |
| Højde (metrisk) | 70 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Standard konusled | Keglestørrelse: 45/40 |
| Type | Højtydende skaftguide |