Få mere at vide
BRAND™ PTFE jordstik
Artikelnummer. 10459712 Shop alle Brand produkter
Trådstørrelse:
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10459712
Brand: BRAND™ 51467
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af PTFE. BRAND™ Jordstik med fedtfri tætning vil ikke forurene prøven. Fremragende kemikalieresistens ved driftstemperaturer fra -200 til +260 °C. Gribekrave og tætningsringe giver en enestående tæt tætning og lav lækagerate. Robust design tillader permanent brug.
  • Fremstillet af PTFE.
  • Fedtfri forsegling vil ikke forurene prøven.
  • Fremragende kemikalieresistens ved driftstemperaturer fra -200 til +260 °C.
  • Robust design til permanent brug.
  • Med gribekrave og tætningsringe for fremragende tæthed.
  • Lav lækagerate: Q< 1· 10-4 mbar· l· s-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Greb krave
Materiale PTFE
Produkttype Jordstik
Standard konusled nr. NS 29/32
Trådstørrelse 29/32