Få mere at vide
Bohlender™ PTFE jordforbindelsesrørfittings
Diameter (metrisk):
Boring 8,5 mm
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
- Universal kemikalieresistens
- FDA overensstemmelse
- Vakuum egnet
- Fitting lavet af PTFE til overgang fra jordforbindelser til metriske gevind til tilslutning af hårdvæggede rør
- Med møtrikker af glasfiberforstærket PTFE, krop med ringe og riflet greb til åbning
- Beslagsgevind 18 x 2
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA overensstemmelse |
| Oversigt | Beslagsgevind 18 x 2 |
| Diameter (metrisk) | Boring 8,5 mm |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (applikation) | Tilslutning af rør, fastgørelsessonder, termometre mv. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Modstandsegenskaber | Universal kemikalieresistens |
| Slangestørrelse | OD 10 mm |
| Keglestørrelse | NS 29/32 |
| Farve | Hvid |
| Vis mere |