Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Engangs slebet ærmer, PTFE
Artikelnummer. p-8006069
Standard konusled nr.:
NS 19/26
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10468253
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01101519
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsatser mellem standard slebne glassamlinger for at eliminere brugen af fedt. Lenz Laborglasinstrumente™ Engangshylstre til jordforbindelser, PTFE giver enestående kemisk resistens ved driftstemperaturer fra -200 til +260° .
  • 50 μm tykkelse
  • Forenkler brugen af fugeclips
  • Passer som en anden hud uden at tilføje bulk
Tekniske data
Materiale PTFE
Produkttype Jordforbindelsesmuffe
Mængde 10 Pakke
Temperaturområde (metrisk) –200 til 260 °C
Standard konusled nr. NS 19/26