Få mere at vide
Kartell™ Foring til Glas Tapers
Artikelnummer. p-8005878
Slangestørrelse:
14/23 Keglestørrelse
19/26 Keglestørrelse
24/29 Keglestørrelse
29/32 Keglestørrelse
45/40 Keglestørrelse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10554851
Brand: Kartell™ 0103800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af PTFE for høj temperatur- og kemikalieresistens. Kartell™ Foring til Glass Tapers er specielt designet til at forhindre bearbejdede glassamlinger i at binde.
  • Designet til at forhindre bearbejdede glassamlinger i at binde
  • Overholder DIN 12242
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12242
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Til brug med Glasfuge
Til brug med (applikation) Undgå at glassamlinger binder sig
Emballagemængde 10/Pk.
Slangestørrelse 14/23 Keglestørrelse
Produkttype Slide ærmeforing