Få mere at vide
Kartell™ Foring til Glas Tapers
Slangestørrelse:
14/23 Keglestørrelse
19/26 Keglestørrelse
24/29 Keglestørrelse
29/32 Keglestørrelse
45/40 Keglestørrelse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Designet til at forhindre bearbejdede glassamlinger i at binde
- Overholder DIN 12242
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12242 |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Til brug med | Glasfuge |
| Til brug med (applikation) | Undgå at glassamlinger binder sig |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Slangestørrelse | 14/23 Keglestørrelse |
| Produkttype | Slide ærmeforing |