Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ PTFE jordforbindelsesmuffe med gribekrave
Artikelnummer. 10072983
Standard konusled nr.:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Artikelnummer. 10072983
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01101719
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale PTFE
Produkttype Jordforbindelsesmuffe
Mængde 1 Pakke
Temperaturområde (metrisk) –200 til 260 °C
Standard konusled nr. NS 19/26