Få mere at vide
BRAND™ Lavformede PTFE-bægre
Artikelnummer. p-8004628 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10588851
Brand: BRAND™ 90328
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med modstandsdygtighed over for stort set alle kemikalier og et bredt arbejdstemperaturområde er disse bægre fremragende til almindelig laboratoriebrug.
  • Arbejdstemperaturområde på− 200° til+ 260 °C
  • Overfladen er klæbebestandig
  • Uden eksamen
  • Med forstærket kant og tud
  • Sælges enkeltvis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Uigennemsigtig hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 43 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale PTFE
Højde (metrisk) 60 mm
Højde (metrisk) Udvendig 55 mm
Mængde 1 stk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Stil Lav Form