Få mere at vide
BRAND™ Lavformede PTFE-bægre
Artikelnummer. 10372711 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10372711 100 mL Hver
10588851 50 mL Hver
10598851 250 mL Hver
10241031 500 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10372711 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 90338
På lager
Med modstandsdygtighed over for stort set alle kemikalier og et bredt arbejdstemperaturområde er disse bægre fremragende til almindelig laboratoriebrug.
  • Arbejdstemperaturområde på− 200° til+ 260 °C
  • Overfladen er klæbebestandig
  • Uden eksamen
  • Med forstærket kant og tud
  • Sælges enkeltvis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Uigennemsigtig hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 54 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale PTFE
Højde (metrisk) 65 mm
Højde (metrisk) Udvendig 68 mm
Mængde 1 stk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Stil Lav Form