Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ GL indskruede rørfittings, PTFE
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,0 mm
5 mm
6,5 mm
6,6 mm
8 mm
12 mm
12,0 mm
18,0 mm
Trådstørrelse:
14 GL x 1/8 in. NPT
14 GL x 3/8 in. NPT
18 GL x 1/8 in. NPT
GL 14 x 1/4 in. G
GL 14 x 1/4 in. NPT
GL 14 x 1/8 in. G
GL 18 x 1/4 in. G
GL 18 x 3/8 in. NPT
GL 25 x 1/2 in. G
GL 25 x 1/2 in. NPT
GL 25 x 1/4 in. NPT
GL 25 x 3/8 tommer. NPT
GL 32 x 1 tommer G
Beskrivelse
- Lige rørfitting af PTFE
- Et skruet gevind (enten NPT eller G-tråd)
- Universal kemikalieresistens
- Produktet er kun udsat for PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA i overensstemmelse |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4,0 mm |
| Materiale | PTFE |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Trådstørrelse | 18 GL x 1/8 in. NPT |
| Maksimalt tryk | 10 bar |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttype | GL-indskruet gevindrørsfittings |