Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ GL indskruede rørfittings, PTFE
Artikelnummer. 10119551
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,0 mm
5 mm
6,5 mm
6,6 mm
8 mm
12 mm
12,0 mm
18,0 mm
Trådstørrelse:
14 GL x 1/8 in. NPT
14 GL x 3/8 in. NPT
18 GL x 1/8 in. NPT
GL 14 x 1/4 in. G
GL 14 x 1/4 in. NPT
GL 14 x 1/8 in. G
GL 18 x 1/4 in. G
GL 18 x 3/8 in. NPT
GL 25 x 1/2 in. G
GL 25 x 1/2 in. NPT
GL 25 x 1/4 in. NPT
GL 25 x 3/8 tommer. NPT
GL 32 x 1 tommer G
Artikelnummer. 10119551
Brand: Bohlender™ D51638
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har universel kemikalieresistens og modstår tryk op til 10 bar.
  • Lige rørfitting af PTFE
  • Et skruet gevind (enten NPT eller G-tråd)
  • Universal kemikalieresistens
  • Produktet er kun udsat for PTFE
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Oversigt Indskruet gevind: NPT 3/8 tommer.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale PTFE
Til brug med Sekskantnøgle: 19mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Trådstørrelse GL 18 x 3/8 in. NPT
Farve Hvid
Maksimalt tryk 10 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttype GL indskruet rørfitting