Få mere at vide
Masterflex™ PTFE Pakninger Fitting
Artikelnummer. 11959628
Skift visning
Størrelse (metrisk):
19,05 mm Tri-Clamp
25,4 mm Tri-Clamp
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) unitSize
11959628 19,05 mm Tri-Clamp Pakke med 10
11939426 25,4 mm Tri-Clamp Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11959628 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 3054880
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til farmaceutiske, højrent vand, injicerbare, fødevarer og drikkevarer
Mængde Pakke med 10 stk.
Størrelse (metrisk) 19,05 mm Tri-Clamp
Materiale PTFE
Type Pakningsfittings