Få mere at vide
Masterflex™ PTFE Pakninger Fitting
Artikelnummer. 11939426 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Størrelse (metrisk):
19,05 mm Tri-Clamp
25,4 mm Tri-Clamp
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11939426 25,4 mm Tri-Clamp Pakke med 10
11959628 19,05 mm Tri-Clamp Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11939426 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 3054884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00 DKK
    290.47 DKK / Pakke med 10
    Spare 49.53 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Spezifikation
Til brug med (applikation) Til farmaceutiske, højrent vand, injicerbare, fødevarer og drikkevarer
Mængde Pakke med 10 stk.
Størrelse (metrisk) 25,4 mm Tri-Clamp
Materiale PTFE
Type Pakningsfittings
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.