Få mere at vide
VITLAB™ PTFE gasvaskeflaske
Artikelnummer. 10070651
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10070651 500 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10070651 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 159597
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3895.00 DKK
    3491.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 403.46 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale PTFE
Type Gas vaskeflaske
Inkluderer Kasket Med S 40 Buttress-tråde og Frit Fremstillet af PTFE
Porestørrelse 50μ m
Diameter (metrisk) Udvendig 61 mm
Til brug med (applikation) Sporanalyse
Mængde 1 hver