Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 52 mm ± 2 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 16 mm ± 1 mm |
| Materiale | PTFE |
| Højde (metrisk) | 84 mm ± 2 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | PTFE tragte |
| Til brug med (applikation) | Tilsætning af væsker til beholdere |
| Længde (metrisk) stilk | 52 mm |