Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE tragt
Artikelnummer. 10232242 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
104 mm ±3 mm
158 mm ±3 mm
33 mm ±2 mm
52 mm ±2 mm
79 mm ±3 mm
Diameter (metrisk) stilk:
10 mm ±0,5 mm
16 mm ±1 mm
18 mm ±1 mm
22 mm ±1,5 mm
24 mm ±2 mm
Højde (metrisk):
116 mm ±2,5 mm
150 mm ±4 mm
200 mm ±5 mm
50 mm ±2 mm
84 mm ±2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk Højde (metrisk) unitSize
10232242 33 mm ±2 mm 10 mm ±0,5 mm 50 mm ±2 mm Hver
10189951 79 mm ±3 mm 18 mm ±1 mm 116 mm ±2,5 mm Hver
10140002 104 mm ±3 mm 22 mm ±1,5 mm 150 mm ±4 mm Hver
10620463 158 mm ±3 mm 24 mm ±2 mm 200 mm ±5 mm Hver
10314032 52 mm ±2 mm 16 mm ±1 mm 84 mm ±2 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10232242
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder en super glat non-stick indvendig overflade. PTFE-tragten er kemisk resistent og inert.
Kemisk inert med en super glat, non-stick indvendig finish.
  • Tung murkonstruktion
  • Brug op til 280 °C
  • Isostatisk støbt i ren PTFE
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 33 mm ±2 mm
Diameter (metrisk) stilk 10 mm ±0,5 mm
Materiale PTFE
Højde (metrisk) 50 mm ±2 mm
Vinkel 60°
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt PTFE tragte
Til brug med (applikation) Tilsætning af væsker til beholdere
Længde (metrisk) stilk 30 mm