Få mere at vide
Bohlender™ PTFE Fluoroslidepasta
Artikelnummer. 10765433
Skift visning
Mængde:
56 g
Artikelnummer. Mængde
10765433 56 g
1 options
Artikelnummer. 10765433 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S187016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1527.75 DKK
    1260.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 267.36 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
En ekstremt stabil syntetisk højtemperaturpasta i en genlukkelig tube.
  • Giver temperaturmodstand fra− 36° til+ 260 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • FDA overensstemmelse
  • Exceptionelt lav friktionskoefficient
  • Ekstremt langtidsholdbar
  • Modstår høje mekaniske belastninger
  • Ikke opløseligt i de fleste opløsningsmidler
  • Ikke brændbar og iltbestandig
  • Kompatibel med alle gængse elastomerer og plastik
  • Rørkapacitet på 56 g
Tekniske data
Produkttype Syntetisk højtemperaturpasta
Certificeringer/compliance FDA overensstemmelse
Materiale PTFE
Emballage 56 g tube
Mængde 56 g
Temperatur (metrisk) -36 °C til +260 °C