Få mere at vide
Bohlender™ PTFE fluoroplastiske fedtrør
Artikelnummer. 15882492
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15882492 100 g
1 options
Artikelnummer. 15882492 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S187216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.55 DKK
    190.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.20 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Et højtydende fedt til alle slags smørepunkter, der kan modstå højt tryk og ekstreme temperaturer.
  • Giver temperaturmodstand fra− 20° til+ 260 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • Fine PTFE-partikler sænker friktionen mellem overflader
  • Specielt additivsystem giver ekstrem høj tryk- og temperaturbestandighed
  • Også velegnet som anti-korrosionsmiddel
  • Meget lav friktionskoefficient
  • Indeholder ingen tungmetaller
  • Rørkapacitet på 100 g
Tekniske data
Produkttype Fluoroplastisk fedt
Til brug med (applikation) Sænkning af friktion mellem overflader
Materiale PTFE
Emballage 100 g tube
Mængde 100 g
Temperatur (metrisk) -20 °C til +260 °C