Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE fleksible bælgforbindelser
Artikelnummer. 10189450 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Port størrelse:
Fatning: 14/23, Kegle: 14/23
Fatning: 14/23, Kegle: 29/32
Fatning: 24/29, Kegle: 24/29
Fatning: 29/32, Kegle: 29/32
Fatning: 29/32, Kegle: 34/35
Fatning: 34/35, Kegle: 34/35
Sokl: 19/26, Kegle: 24/29
Højde (metrisk):
90 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Port størrelse Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10189450 Fatning: 29/32, Kegle: 29/32 115 mm Hver
10105350 Fatning: 14/23, Kegle: 14/23 90 mm Hver
10175440 Fatning: 14/23, Kegle: 29/32 110 mm Hver
10522321 Sokl: 19/26, Kegle: 24/29 105 mm Hver
10115350 Fatning: 24/29, Kegle: 24/29 110 mm Hver
10088231 Fatning: 34/35, Kegle: 34/35 120 mm Hver
10553162 Fatning: 29/32, Kegle: 34/35 120 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10189450
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af ren PTFE. Fisherbrand™ PTFE fleksible bælgekonnektorer bruges til at korrigere forskydning og aflaste belastninger i glasvarer.
  • Tilslut direkte til standard slebet glassamlinger, hvor trapezformede tætningsringe giver medium til høj vakuumydelse
  • Inert og anvendelig til ca. 280 °C
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PTFE
Til brug med Slebne glasfuger
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Emballagemængde 1 hver
Port størrelse Fatning: 29/32, Kegle: 29/32
Højde (metrisk) 115 mm
Farve Hvid
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 280 °C
Produkttype Fleksibel bælge