Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE fleksible bælgforbindelser
Shop alle Fisherbrand produkter
Port størrelse:
Fatning: 14/23, Kegle: 14/23
Fatning: 14/23, Kegle: 29/32
Fatning: 19/26, Kegle: 24/29
Fatning: 24/29, Kegle: 24/29
Fatning: 29/32, Kegle: 29/32
Fatning: 29/32, Kegle: 34/35
Fatning: 34/35, Kegle: 34/35
Højde (metrisk):
90 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med | Slebne glasfuger |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Port størrelse | Fatning: 14/23, Kegle: 14/23 |
| Højde (metrisk) | 90 mm |
| Farve | Hvid |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 280 °C |
| Vis mere |