Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE fladhovedstopper
Shop alle Fisherbrand produkter
Standard konusled:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Oversigt | Push Fit |
| Til brug med (udstyr) | Slebne glassamlinger |
| Højde (metrisk) | 34 mm |
| Mængde | 1/stk. |
| Størrelse | 23 x 23 x 34mm |
| Standard konusled | 14/23 |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 til+ 280 °C |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Vis mere |