Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE fladhovedstopper
Artikelnummer. 10384783 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Standard konusled:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled Pakningsstørrelse
10384783 19/26 Hver
16265951 19/10 -
16275951 14/23 -
10253103 24/29 Hver
10630414 29/32 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10384783
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder B længdekegle til Europa. Fisherbrand™ PTFE fladhovedstopper kan bruges op til 280 °C.
  • Fungerer ved højvakuum - tværgående trapezformede tætningsringe
  • Lækagerate< 1 x 10 -4 torr, liter, sek -1
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Oversigt Push Fit
Til brug med (udstyr) Slebne glassamlinger
Højde (metrisk) 38 mm
Mængde 1/stk.
Størrelse 28 x 28 x 38mm
Standard konusled 19/26
Temperaturområde (metrisk) -200 til+ 280 °C
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Diameter (metrisk) bund 15 mm
Diameter (metrisk) Top 28 mm
Materiale PTFE
Produkttype Tilspidset prop