Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE fladhovedstopper
Artikelnummer. 10253103 Shop alle Fisherbrand produkter
Standard konusled:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10253103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder B længdekegle til Europa. Fisherbrand™ PTFE fladhovedstopper kan bruges op til 280 °C.
  • Fungerer ved højvakuum - tværgående trapezformede tætningsringe
  • Lækagerate< 1 x 10 -4 torr, liter, sek -1
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Oversigt Push Fit
Til brug med (udstyr) Slebne glassamlinger
Højde (metrisk) 44 mm
Mængde 1/stk.
Størrelse 33 x 33 x 44mm
Standard konusled 24/29
Temperaturområde (metrisk) -200 til+ 280 °C
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Diameter (metrisk) bund 19 mm
Diameter (metrisk) Top 33 mm
Materiale PTFE
Produkttype Tilspidset prop