Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE flad fordampningsskål med tud
Artikelnummer. 10383592 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diameter (metrisk):
65 mm
82 mm
102 mm
130 mm
132 mm
Højde (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
22 mm
36 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
10383592 25 ml 65 mm 12 mm Hver
10582392 50 ml 82 mm 15 mm Hver
10222142 100 ml 102 mm 20 mm Hver
10110432 180 ml 130 mm 22 mm Hver
10028191 350 ml 132 mm 36 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10383592
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer tud for nem hældning. PTFE-fordampningsskålen i flad form med tud fås i en række forskellige størrelser.
  • Isostatisk støbt i ren PTFE
  • Kemisk resistent og inert
  • Super glat indvendig finish
  • Kan bruges til 280 °C
  • Formstøbt tud til nem hældning
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,83 fl oz.
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale PTFE
Form Rund
Type Fordampende skål
Inkluderer Tud
Indvendig finish Glat
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +280 °C
Højde (metrisk) 12 mm
Diameter (metrisk) 65 mm