Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE flad fordampningsskål med tud
Artikelnummer. 10028201 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10028201 400 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10028201
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer tud for nem hældning. PTFE-fordampningsskålen i flad form med tud fås i en række forskellige størrelser.
  • Isostatisk støbt i ren PTFE
  • Kemisk resistent og inert
  • Super glat indvendig finish
  • Kan bruges til 280 °C
  • Formstøbt tud til nem hældning
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Materiale PTFE
Form Rund
Type Fordampende skål
Indvendig finish Glat
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +280 °C
Højde (metrisk) 40 mm
Diameter (metrisk) 136 mm