Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE flad fordampningsskål med tud
Artikelnummer. 10028191 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diameter (metrisk):
65 mm
82 mm
102 mm
130 mm
132 mm
Højde (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
22 mm
36 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10028191
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer tud for nem hældning. PTFE-fordampningsskålen i flad form med tud fås i en række forskellige størrelser.
  • Isostatisk støbt i ren PTFE
  • Kemisk resistent og inert
  • Super glat indvendig finish
  • Kan bruges til 280 °C
  • Formstøbt tud til nem hældning
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 11,7 fl oz.
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 350 ml
Materiale PTFE
Form Rund
Type Inddampningsskål
Inkluderer Tud
Indvendig finish Glat
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +280 °C
Højde (metrisk) 36 mm
Diameter (metrisk) 132 mm