Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE flad fordampningsskål
Artikelnummer. 10572202 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diameter (metrisk):
42 mm
60 mm
78 mm
80 mm
100 mm
Højde (metrisk):
20 mm
25 mm
28 mm
46 mm
55 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10572202 25 ml 42 mm 25 mm Hver
10572392 50 ml 60 mm 20 mm Hver
10088171 100 ml 80 mm 28 mm Hver
10098171 180 ml 78 mm 46 mm Hver
10552972 350 ml 100 mm 55 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10572202
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inert og kemisk modstandsdygtig. PTFE-fordampningsskålen i flad form fås i mange forskellige størrelser.
  • Isostatisk støbt i ren PTFE
  • Kemisk resistent og inert
  • Super glat indvendig finish
  • Kan bruges til 280 °C
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,83 fl oz.
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale PTFE
Form Rund
Type Fordampende skål
Indvendig finish Glat
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +280 °C
Højde (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 42 mm