Få mere at vide
SCAT™ PTFE Fitting
Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.76 mm
6 mm
6.35 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
SCAT™ fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fitting |
| Farve | White |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Til brug med | Capillary |
| Autoklaverbar | Autoclavable |