Få mere at vide
SCAT™ PTFE-fitting
Artikelnummer. 10151263 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.76 mm
6 mm
6.35 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10151263 1.6 mm Pakke med 10
31454264 6 mm -
10691894 3.2 mm -
10120883 6.35 mm Hver
10593405 4.76 mm Hver
10282320 4 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10151263 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 107041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 DKK
    529.49 DKK / Pakke med 10
    Spare 47.51 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Forbind dine HPLC-kapillærer sikkert og tæt til dit SCAT™ system. SCAT™ PFA-fittings er kemisk resistente og passer til Safety Caps og Safety Waste Caps. Fås til forskellige kapillærstørrelser.
SCAT™ Fittings fås i følgende versioner:
  • PFA-fitting med integreret ferrule i forskellige farver og diametre
  • Rørforbindelser i forskellige diametre
Tekniske data
Type Montering
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 1.6 mm
Til brug med (applikation) Håndtering af opløsningsmidler
Til brug med Sikkerhedshætter, Sikkerhedsaffaldshætter
Materiale PTFE