Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials PTFE film
Artikelnummer. 15389193 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
25 fod
Pakningsstørrelse:
7.62m
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
15389193 25 fod 7.62m
1 options
Artikelnummer. 15389193 Leverandør Cole-Parmer™ Essentials Leverandørnr. 0827715
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemikaliebestandig, temperaturbestandig, non-stick PTFE-film beskytter bordplader, hylder, skuffer, borde, bakker, vaske og andre overflader.
  • Materialet er ikke porøst, vil ikke plette og absorberer ikke lugte eller andre forurenende stoffer.
  • Genanvendelig film er nem at rengøre og klippes nemt til med en saks.
  • Non-stick egenskaber gør denne film ideel til brug som et vejeark.
Tekniske data
Applikationer Bruges som vejeseddel
Længde (engelsk) 25 fod
Farve Uigennemsigtig
Produkttype Film
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 304.8 mm
Længde (metrisk) 7.62 m
Materiale PTFE
Tykkelse 127μ m