Få mere at vide
Bohlender™ PTFE EX Laboratorieskruesamlinger
Artikelnummer. p-7158911
Slangestørrelse:
OD 10 mm
OD 12 mm
OD 14 mm
OD 6 mm
Artikelnummer. 10024524
Brand: Bohlender™ D84074
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sammenkobling af udstyr og fittings med GL-gevind med hårdvæggede rør eller rør af glas, plast eller metal.
  • Giver temperaturmodstand fra− 20° til+ 250 °C
  • Meget god kemikalieresistens
  • Maks. tryk på 10 bar
  • Autoklaverbar ved 121 °C
  • Støvsuger egnet
  • Ledningsevne på 1.000 kOhm
  • Skruehætte lavet af ledende sort PPS-EX forstærket med glasfibre
  • Indvendige dele lavet af ledende PTFE-EX
  • Anvendelser omfatter fastgørelse af prober, termometre, dykrør eller kabler i reaktionsbeholdere
  • Fås i en række GL-gevindstørrelser, der passer til forskellige rørdiametre
Tekniske data
Materiale PTFE-EX, PPS-EX
Til brug med (applikation) Tilslutning af udstyr til hårdvæggede slanger
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Modstandsegenskaber Meget god kemikalieresistens
Slangestørrelse OD 6 mm
Trådstørrelse GL 14
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttype Ledende laboratorie-skruesamlinger