Få mere at vide
Bohlender™ PTFE-EX 2-vejs stophaner
Plug Bore:
L-formet, dia. 6 mm
T-formet, dia. 4 mm
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra 0° til+ 110 °C
- Meget god kemikalieresistens
- Maks. tryk på 6 bar
- Støvsuger egnet
- Ledningsevne på 1.000 kOhm
- Tre-vejs stophane med L-formet eller T-formet boring og tre tilslutninger med GL gevind
- Cylindrisk stophaneprop lavet af ledende PTFE-EX for god tæthed
- Stopventil med mærke af strømningsretning
- Greb lavet af rød PP
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stophane |
| Plug Bore | T-formet, dia. 4 mm |
| Materiale | PTFE-EX, polypropylen |
| Tryk | 6 bar |
| Længde (metrisk) | 74 mm |
| Lukkestørrelse | Gevind GL 18 |
| Temperatur (metrisk) | 0° til+ 110 °C |
| Til brug med (applikation) | Væske og gas distribution |
| Stik | Tre |