Få mere at vide
Bohlender™ PTFE-EX 2-vejs stophaner
Artikelnummer. 10094164
Plug Bore:
L-formet, dia. 6 mm
T-formet, dia. 4 mm
Artikelnummer. 10094164
Brand: Bohlender™ E71425
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til fordeling af væsker og gasser og hurtig og nem afbrydelse af flow.
  • Giver temperaturmodstand fra 0° til+ 110 °C
  • Meget god kemikalieresistens
  • Maks. tryk på 6 bar
  • Støvsuger egnet
  • Ledningsevne på 1.000 kOhm
  • Tre-vejs stophane med L-formet eller T-formet boring og tre tilslutninger med GL gevind
  • Cylindrisk stophaneprop lavet af ledende PTFE-EX for god tæthed
  • Stopventil med mærke af strømningsretning
  • Greb lavet af rød PP
Tekniske data
Type Stophane
Plug Bore L-formet, dia. 6 mm
Materiale PTFE-EX, polypropylen
Tryk 6 bar
Længde (metrisk) 78 mm
Lukkestørrelse Gevind GL 25
Temperatur (metrisk) 0° til+ 110 °C
Til brug med (applikation) Væske og gas distribution
Stik Tre