Få mere at vide
Bohlender™ PTFE-fordampningsskåle
Artikelnummer. 10699401
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10699401 50 ml
10257401 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10699401 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. A17002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver temperaturmodstand fra -200° til +250 °C.
  • Cylindrisk form
  • Universal kemikalieresistens
  • Uden tud
  • FDA overensstemmelse
  • Fås i forskellige kapaciteter
Tekniske data
Oversigt Cylindrisk form
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale PTFE
Type Inddampningsskål
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +250 °C
Højde (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 66 mm