Få mere at vide
BRAND™ PTFE-dråbeflaske
Artikelnummer. 10213681 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10213681 50 mL Hver
10049740 25 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10213681 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 125328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    862.00 DKK
    659.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 202.70 DKK
    23% Slukket
På lager
PTFE-dråbeflaske udstyret med dråbemundstykke og skruelåg.
  • Fleksibel
  • Fremragende kemikalieresistens
  • Dråbemundstykke med skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Inkluderer Dropper dyse
Materiale PTFE
Lukning inkluderet Ja
Lukketype Skruelåg
Produkttype Droppe flaske