Få mere at vide
Bohlender™ PTFE dobbeltsidede pakninger
Artikelnummer. 15860925
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Rør med dia. 5,5 til 6,5 mm
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15860925 Rør med dia. 5,5 til 6,5 mm
1 options
Artikelnummer. 15860925 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. H97708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.85 DKK
    359.77 DKK / Pakke med 10
    Spare 78.08 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende pakningsmulighed til Bohlender skruelåg med åbning.
  • Giver temperaturmodstand fra− 60° til+ 230 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • FDA overensstemmelse
  • Silikonering med dobbeltsidet PTFE skive
  • Efter montering udsættes produktet kun for PTFE
  • Leveres i pakker med 10 stk
  • Til gevind GL 14
Tekniske data
Farve Hvid
Diameter (metrisk) indvendig 6 mm
Til brug med (udstyr) Rør med dia. 5,5 til 6,5 mm
Længde (metrisk) 3.6 mm
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale PTFE, silikone
Type Pakning, Dobbeltsidet