Få mere at vide
Fisherbrand™ Dipper bægerskafter
Artikelnummer. 15132569 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
15132569 12 x 12 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15132569
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til prøvetagning af de mest aggressive medier. Fisherbrand™ Dipper bægerskafter er fuldt indkapslet i PTFE plast for stivhed.
  • Aksler har en stålkerne
  • Fuldstændig kemisk resistent og inert
  • Yderligere skafter tilgængelige for at forlænge dypperne
Tekniske data
Produkttype Pendelbæger
Materiale PTFE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukningsmateriale PTFE
Farve Hvid
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Til brug med (udstyr) PTFE bægerglas
Temperatur (metrisk) -200 °C til +280 °C
Dimensioner (L x B) 12 x 12 mm
Dimensioner (L x B x H) 12 x 12 x 600 mm
Længde (metrisk) håndtag 600 mm
Bredde (metrisk) 12 mm