Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE bæger med håndtag
Artikelnummer. p-8007748 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10126670
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruger 600 mm stålkerne i skaftet for fremragende stivhed. PTFE-dipbægeret er kemisk resistent og inert.
PTFE prøveudtagningsbeholder med et aftageligt 600 mm langt skaft.
  • Kemisk resistent og inert
  • Aksler har en stålkerne for stivhed
  • Fuldt indkapslet i PTFE
  • Velegnet til prøvetagning af de mest aggressive medier
Tekniske data
Produkttype Dipper bæger
Materiale PTFE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer PTFE bægerbæger& PTFE aksel
Lukningsmateriale PTFE
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Farve Hvid
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Til brug med (applikation) Vandanalyse, Prøveudtagning af almindelige væsker inklusive flydende nitrogen
Til brug med (udstyr) PTFE ekstra skaft til PTFE bægerglas
Temperatur (metrisk) -200 °C til +280 °C
Dimensioner (L x B x H) 101 x 101 x 758 mm
Højde (metrisk) skål 155 mm
Længde (metrisk) håndtag 600 mm
Bredde (metrisk) 101 mm
Bredde (metrisk) skål 101 mm diameter